Documenti fondamentali
1.09609
Supelco
n-Tridecane
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
n-Tridecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
211-093-4
Tensione di vapore
<0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>204 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.6-6.5 % (v/v)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
235 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-5 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Densità
0.757 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup