454710
Poly(chlorotrifluoroethylene)
powder
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Costante dielettrica
2.6, 1 kHz (ASTM D 150)
Durezza
75-85 (Shore D)
Parametri
2E-3 cc/sec flow rate (230°C 100 MPa)
Temp. transizione
Tg (DSC) 103 °C (onset)
Tm (DSC) 210 °C (onset)
Densità
1 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
F\C(F)=C(/F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3