1.09275
Shorr staining solution
for hormonal cytodiagnosis
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C (ethanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
Temp. transizione
flash point 19 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
The 500 ml bottle will provide approx. 1000 stainings. The Shorr staining solution is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
Nuclei: brownish red
Eosinophilic cytoplasm: red
Cyanophilic cytoplasm: blue-green
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C