Documenti fondamentali
1.08780
Supelco
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Sinonimo/i:
Zinc
Scegli un formato
500 G
CHF 166.00
1 KG
CHF 333.00
CHF 166.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 166.00
1 KG
CHF 333.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
Numero indice EU:
231-175-3
NACRES:
NA.21
CHF 166.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
agenzia
reag. ISO
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% (complexometric)
Stato
granular
P. ebollizione
906 °C/1013 hPa
Punto di fusione
419 °C
Densità
7.13 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Corresponds to ISO
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF52825743
Zinc
Zinc purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
Zinc
Zinc powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
Zinc
Zinc metal NIST® SRM 683
NIST683
Zinc metal
Zinc shot, <12 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
402583
Zinc
Continuous cast copper (O) BCR®, certified reference material, rod
BCR058
Continuous cast copper (O)
Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02409
Zinc