Documenti fondamentali
1.08426
Supelco
Titriplex® V
for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
Sinonimo/i:
Titriplex® V
Scegli un formato
100 G
CHF 165.00
CHF 165.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 165.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23N3O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-652-8
NACRES:
NA.21
CHF 165.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
>206 °C (Decomposition)
Solubilità
4.8 g/L
Densità bulk
580 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Triethanolamine GR for analysis
Millipore
1.08379
Triethanolamine
Titriplex® III (ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37004
Titriplex® III
Edetic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1233508
Edetic acid