1.08380
Cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio
Color indicator. Supplement in culture media for the microbiological analysis of food and water samples
Sinonimo/i:
TPTZ, TTZ, Tetrazolio rosso
Saggio
≥98% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Stato
solid
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
243 °C (decomposition)
Solubilità
150 g/L
Densità bulk
230 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 245 - 248 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; water; calculated on dried substance): ≥ 770
TLC-Test: passes test
Loss on drying (70 °C; ≤ 1 hPa): ≤ 0.5 %
Suitability for testing the germinability of seeds: passes test
Suitability for microbiology: passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3