1.08307
Tris(idrossimetil)amminometano
(Trometamol) high purity, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Tris(idrossimetil)aminometano, 2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
JPC
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0267 hPa ( 20 °C)
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JPC,USP,ACS
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Densità
1.35 g/cm3 at 23 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
® Inoltre, i bassi livelli di contaminazione microbica e di endotossine facilitano l′impiego di questo prodotto nelle applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.