1.08191
Terreno liquido al tioglicolato
GranuCult® prime, suitable for microbiology, EP, USP, JP, ISO
Sinonimo/i:
FTM, terreno fluido al tioglicolato, terreno FTG
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
ISO
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
30 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
anaerobic bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Più sicuri - Diminuzione di reazioni allergiche grazie alla riduzione significativa dell′inalazione di sostanze tossiche e di allergeni Si riduce la contaminazione degli strumenti e degli ambienti di lavoro
- Ben definiti - Niente separazione di componenti né agglomerati, anche in condizioni di umidità e calore, in modo da assicurare un prodotto con caratteristiche ancor più definite
- Veloci - Si sciolgono in acqua rapidamente e in modo uniforme
- Più facili - Più facili da manipolare e da pesare grazie a proprietà di flusso ancora migliori I terreni non si attaccano alle beute o ai contenitori
- Affidabili - La distribuzione omogenea degli ingredienti assicura una composizione sempre costante anche nel caso in cui si utilizzino piccole quantità di terreno
Linkage
Nota a piè di pagina
Le designazioni Basic, Plus o Prime stanno ad indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo qualità, da un livello base per la tipologia Basic al CQ standard dei prodotti Plus, fino ad un esame estremamente approfondito per la qualità Prime, a beneficio di una piena conformità normativa.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3