Documenti
1.07253
Supelco
Phenylhydrazinium chloride
for analysis
Sinonimo/i:
Phenylhydrazinium chloride, Phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-444-7
NACRES:
NB.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forma fisica
solid
Ceneri solfatate
≤0.1%
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
Punto di fusione
245 °C (decomposition)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
330 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Solubility in ethanol: passes test
Solubility in water: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 0.5 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3