Documenti fondamentali
1.07162
Supelco
Paraffin
liquid Reag. Ph Eur
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12181503
Numero indice EU:
232-455-8
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosità dinamica
100-230 mPa.s(20 °C)
Viscosità cinematica
>22.5 cSt(40 °C)
P. ebollizione
300-500 °C/1,013 hPa
Temp. transizione
flash point 200 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.845 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Kinematic Viscosity (40 °C): ≥ 34.5 mm²/s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Paraffin Oil heavy
Supelco
PX0046
Paraffin Oil
Paraffin wax mp 53-58&#160;°C (ASTM D 87)
Sigma-Aldrich
327204
Paraffin wax
Olio minerale suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Sigma-Aldrich
M3516
Olio minerale