Documenti fondamentali
1.07052
Supelco
Hexane, mixture of isomers
EMPARTA® ACS reagent
Sinonimo/i:
Hexanes
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C