Vai a
1.06573
Idrogenofosfato di disodio dodecaidrato
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, Monoidrogenofosfato di sodio, fosfato di sodio dibasico, sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di disodio, Sodio fosfato bibasico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2HPO4 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.14
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline, solid
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
218 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
General description
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Il sodio diidrogeno fosfato dodecaidrato è tipicamente utilizzato come componente del sistema dei tamponi fosfato per le purificazioni cromatografiche a valle di biomolecole o per la formulazione liquida finale.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.065797165004273
Fosfato di sodio for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06579
Fosfato di sodio
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur.
form
crystalline, solid
form
solid
form
crystals
form
crystals
solubility
218 g/L
solubility
218 g/L
solubility
water: soluble 35.8 g/L at 20 °C
solubility
-
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMSURE®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..