Documenti fondamentali
1.06097
Supelco
Perossido di idrogeno
Ultrapur, for inorganic trace analysis
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Grado
for inorganic trace analysis
Tensione di vapore
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
31%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
108 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-25.5 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.