Documenti fondamentali
95321
Supelco
Perossido di idrogeno
≥30%, for trace analysis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Concentrazione:
≥30%
Grado:
for inorganic trace analysis
for trace analysis
Grado
for inorganic trace analysis
for trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Saggio
≥30% (titration)
Stato
solution
Durata
~4 yr
Concentrazione
≥30%
Impurezze
≤2 mg/kg total nitrogen (N)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.05 mg/kg
chloride (Cl-): ≤0.05 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤1 μg/kg
Au: ≤1 μg/kg
B: ≤1 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤10 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤0.5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤0.5 μg/kg
Fe: ≤5 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤1 μg/kg
In: ≤0.5 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤5 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤1 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤5 μg/kg
Ni: ≤0.5 μg/kg
Os: ≤0.5 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤1 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤1 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤1 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
Stringa SMILE
OO
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La soluzione di perossido di idrogeno è stata usata come reagente per la digestione chimica di sangue, urine, feci e organi di animali diversi per l′analisi del manganese utilizzando la spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS), la quale agisce da marcatura elementare endogena per quantificare le concentrazioni di nanopiastrine di ossido di grafene rivestite di destrano (GNP-Dex) in sangue, urine, feci e in studi sulla biodistribuzione.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Dose ranging, expanded acute toxicity and safety pharmacology studies for intravenously administered functionalized graphene nanoparticle formulations.
Kanakia S, et al.
Biomaterials, 35(25), 7022-7031 (2014)
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
James R Van Brocklyn et al.
Cancer research, 74(19), 5364-5370 (2014-08-12)
Glioblastoma remains a devastating disease for which novel therapies are urgently needed. Here, we report that the Aurora-A kinase inhibitor alisertib exhibits potent efficacy against glioblastoma neurosphere tumor stem-like cells in vitro and in vivo. Many glioblastoma neurosphere cells treated
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control
Koen van der Maaden et al.
Pharmaceutical research, 31(7), 1846-1854 (2014-01-29)
The aim of the study was to develop a cheap and fast method to produce hollow microneedles and an applicator for injecting vaccines into the skin at a pre-defined depth and test the applicability of the system for dermal polio