1.05697
Lithium sulfate monohydrate
99.99 Suprapur®
Sinonimo/i:
Lithium sulfate monohydrate
Descrizione
for inorganic trace analysis
Saggio
99.99%
Stato
solid
Potenza
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
120 °C
Solubilità
340 g/L
Densità
2.05 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
940 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.20 ppm
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1