1.04207
Neutral red (C.I. 50040)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH
3.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
350‑500 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 540 - 543 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): 1420 - 1610
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 12 %
Suitability for microscopy: passes test
WGK 3