Documenti fondamentali
1.02644
SAFC
Collodion solution
4%
Sinonimo/i:
Cellulose nitrate
Scegli un formato
1 L
CHF 173.00
CHF 173.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 173.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352401
CHF 173.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Tensione di vapore
576 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
170 °C
Limite di esplosione
1.7-36 % (v/v)
Concentrazione
4%
Temp. transizione
flash point -40 °C
Densità
0.76 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Collodion 4% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C