Documenti fondamentali
1.02284
Supelco
Quinhydrone
GR for analysis
Sinonimo/i:
Quinhydrone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-387-6
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
Solubilità
4 g/L
Densità
1.40 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay p-Benzoquinone: 48 - 52
assay hydroquinone: 48 - 52
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3