Vai a
282960
Quinhydrone
97%
Sinonimo/i:
Hydroquinone: benzoquinone 1:1 complex
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 37.10
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 117.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4(OH)2 · C6H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-387-6
Beilstein/REAXYS Number:
3919222
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
CHF 37.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
form
powder
composition
Carbon, 63.7-68.4%
mp
167-172 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1.O=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
InChI key
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
General description
Quinhydrone/methanol treatment for the measurement of carrier lifetime in crystalline silicon substrates has been reported. Surface passivation of silicon substrates by quinhydrone/ethanol treatment has been investigated.
Application
Quinhydrone is a general reagent used in potentiometric titrations. It can also be used as a π-acceptor in the formation of charge-transfer complex of analytes for spectrophotometric analysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12361734515634172
Quinhydrone 97%
Sigma-Aldrich
282960
Quinhydrone
Triticonazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34172
Triticonazole
description
97%
description
97%
description
98%
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
167-172 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
mp
111-115 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
composition
Carbon, 63.7-68.4%
composition
-
composition
-
composition
-
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinhydrone
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf