1.02243
Ethidium bromide adsorber
for decontamination of ethidium bromide from staining solutions
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.51
Prodotti consigliati
pH
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Performance test: passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3