Documenti fondamentali
1.01810
Supelco
Acqua
Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
Sinonimo/i:
Water, Deionized water
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The nominal conductivity value of the standard is determined by an accredited Merck calibration laboratory for pH value and electrolytic conductivity.
This product is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
Applicazioni
Used as a control sample to measure conductivity of aqueous electrolyte solutions.
Risultati analitici
Electrical conductivity (25 °C): 0 - 0.002 mS/cm
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acqua for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Acqua
Acqua UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT
Acqua
Acqua OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Acqua
Acqua endotoxin, free
Sigma-Aldrich
2107
Acqua
Acqua for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Acqua