Documenti fondamentali
1.01118
Supelco
Ammonium benzoate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ammonium benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
217-468-9
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥98.0% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Potenza
825 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
198 °C (decomposition)
Solubilità
200 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 25 °C
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 6.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Oxidizable matter: passes test
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by production process
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1