Documenti fondamentali
1.00965
Supelco
Tetracloroetilene
for spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
Tetracloroetilene
Scegli un formato
500 ML
CHF 185.00
2.5 L
CHF 652.00
CHF 185.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 185.00
2.5 L
CHF 652.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2Cl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
204-825-9
NACRES:
NA.03
Saggio:
≥99.9% (GC)
tecniche:
UV/Vis spectroscopy: suitable
P. ebollizione:
121 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
19 hPa ( 20 °C)
CHF 185.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
19 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤20 ppm Hydrocarbons (related to squalane/squalene(3050-2900 cm-1))
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
290 nm, ≥20%
295 nm, ≥65%
300 nm, ≥80%
305 nm, ≥85%
P. ebollizione
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-22 °C
Solubilità
0.16 g/L
Densità
1.62 g/cm3 at 20 °C
Assorbanza UV
λ: 290 nm Amax: ≤0.70
λ: 295 nm Amax: ≤0.19
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 305 nm Amax: ≤0.07
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nella spettroscopia UV/VIS e a infrarossi, la produzione di risultati analitici accurati dipende dall′impiego di solventi molto puri per la preparazione dei campioni. La linea di solventi Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> è stata appositamente concepita per la spettroscopia e per altre applicazioni che richiedono solventi della massima purezza spettrale. Il processo di raffinazione offre maggiore sicurezza nelle applicazioni e impedisce gli errori di interpretazione dei risultati analitici dovuti alle tracce di contaminazione di UV, IR o fluorescenza. I solventi Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> offrono la migliore trasmittanza UV. In tutte le specifiche, è identificata la trasmittanza minima per 5 lunghezze d′onda tipiche.
Applicazioni
  • Tricloroetilene, tetracloroetilene e tetracloruro di carbonio in un'atmosfera urbana: rapporti di miscelazione e regolarità temporali. Questo studio analizza le concentrazioni atmosferiche di tetracloroetilene e di composti correlati, evidenziandone le regolarità temporali e le implicazioni per il monitoraggio ambientale e i quadri normativi (de Blas et al., 2013).
  • Preparazione di standard per bombole di gas per la misurazione di tracce di benzene e tetracloroetilene. Questo articolo tratta della preparazione di standard per bombole di gas per la misurazione accurata dei livelli di tetracloroetilene in tracce, fondamentale per il monitoraggio ambientale e industriale (Schmidt et al., 1983).
  • Applicazione di un adsorbente capillare monolitico in silice per la preconcentrazione di tricloroetilene e tetracloroetilene aerodispersi. Questo articolo presenta un metodo innovativo che utilizza adsorbenti capillari monolitici di silice per la preconcentrazione e la successiva analisi di tetracloroetilene aerodisperso, migliorando le capacità di rilevamento nel monitoraggio ambientale (Chang et al., 2006).
  • Determinazione di tracce di tetracloroetilene in acque naturali mediante cromatografia liquida ad alta pressione a iniezione acquosa diretta. Questa ricerca fornisce un metodo per la determinazione in tracce del tetracloroetilene nelle acque naturali utilizzando la cromatografia liquida ad alta pressione, fondamentale per il monitoraggio della qualità dell'acqua e la valutazione dell'impatto ambientale (Kummert et al., 1978).
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available