Documenti fondamentali
1.00423
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 3 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Scegli un formato
UNIT
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
UNIT
CHF 1’060.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.28
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Nome del prodotto
Hibar® 250-3, suitable for HPLC
Parametri
400 bar pressure
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 3 mm
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany