900210O
Avanti
Polyprenol (13~21)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900210O
Sinonimo/i:
Polyprenol mixture (13~21)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900210O-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900210O
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC/C(C)=C\CO
InChI
YHTCXUSSQJMLQD-PSTDWBAXSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)