Documenti
1.00401
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
extra pure
Sinonimo/i:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-204-7
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (precipitation titration)
Forma fisica
solid
Potenza
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
795 °C
Solubilità
0.49 g/L
Densità
4.70 g/cm3 at 26 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
extra pure
Risultati analitici
Assay (precipitative titration)≥ 99.0 %Chloride (Cl)≤ 0.005 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.002 %Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Iron)≤ 0.002 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1