D201863
1,4-diossano
ReagentPlus®, ≥99%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Diossano, Ossido di dietilene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
356 °F
contiene
≤25 ppm BHT as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
P. eboll.
100-102 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize 1,3-diamines and amino alcohols via 2-azaallyl anion benzylic ring-opening of aziridines.
- In the RAFT polymerization of acryclic acid.
- In the synthesis of cross-linked triblock copolymer hydrogels.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup