Documenti
1.00353
Millipore
Indole-3-acetic acid
LAB
Sinonimo/i:
Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-748-2
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
167-170 °C
Densità bulk
620 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 167 - 170 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3