07-585
Anti-dimethyl-Histone H3 (Arg2) Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, chicken
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Arg2)
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1