Documenti fondamentali
07-496-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-mieloperossidasi
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Myeloperoxidase, myeloperoxidase heavy chain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPO(4353)
Descrizione generale
La mieloperossidasi (EC 1.11.2.2; UniProt P05164) è codificata nell'uomo dal gene MPO (Gene ID 4353). La mieloperossidasi/MPO, una emoproteina sintetizzata durante il differenziamento mieloide, rappresenta la componente principale dei granuli azzurofili dei neutrofili. Prodotta come precursore a catena singola di 745 amminoacidi, dotata di una sequenza peptidica segnale (a.a. 1-48), la mieloperossidasi viene poi scissa a dare una catena leggera (a.a.165-278) e una catena pesante (a.a. 279-745). La proteina matura consiste in un tetramero composto da 2 catene leggere e 2 catene pesanti. La MPO catalizza le ossidazioni dipendenti dal perossido di idrogeno e la formazione di acido ipocloroso, che è fondamentale per l'attività microbicida dei neutrofili.
Specificità
La sequenza immunogena è presente nel propeptide e nelle forme mature della mieloperossidasi (senza gli a.a. 1-48, a.a. 1-154 o a.a. 1-164), oltre che nella catena pesante scissa (a.a. 279-745), ma non nella catena leggera (a.a. 165-278).
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una sequenza all'interno della catena pesante della mieloperossidasi umana.
Applicazioni
Analisi di citometria a flusso: 0,1 µg da un lotto rappresentativo hanno rilevato la mieloperossidasi in cellule HL-60 fissate con paraformaldeide allo 0,2% e permeabilizzate con Triton X-100.
L′anticorpo anti-mieloperossidasi, N° Cat. 07-496-I, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro la mieloperossidasi ed è stato testato in citometria a flusso e Western blotting.
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisati di cellule Jurkat.
Saggio di Western blotting: una concentrazione pari a 1 µg/mL di questo anticorpo ha permesso di rivelare la catena pesante della mieloperossidasi in 10 µg di lisato di cellule Jurkat.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~92/60 kDa (precursore glicosilato/catena pesante). Calcolato a 83,87/73,85/87,25 kDa (isoforma H17/H14/propeptide H7), 78,94/82,32 kDa (isoforma H17/H7 con rimozione del propeptide costituito dagli a.a. 1-48), 66,45/66,45/69,83 kDa (isoforma H17/H14/H7 con rimozione degli a.a. 1-154), 65,48/65,48/68,86 kDa (isoforma H17/H7 isoforma H17/H14/H7 con rimozione degli a.a. 1-164), 52,51 kDa (catena pesante; a.a. 279-745). In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: 07-496
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tatiana Reshetnyak et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) have been implicated in systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) pathogenesis. The myeloperoxidase-deoxyribonucleic acid (MPO-DNA) complex and nucleosomes are serum markers of NETosis. The aim of this study was to assess these NETosis parameters
Leticija Zlatar et al.
Cell death & disease, 15(7), 548-548 (2024-08-01)
Tuberculosis (TB) remains one of the top 10 causes of death worldwide and still poses a serious challenge to public health. Recent attention to neutrophils has uncovered unexplored areas demanding further investigation. Therefore, the aim of this study was to
Hubert Hayden et al.
PloS one, 16(4), e0250265-e0250265 (2021-04-23)
Over the past years, neutrophil extracellular traps (NETs) were shown to contribute to states of acute and chronic inflammatory disease. They are composed of expelled chromatin and decorated by neutrophil-derived proteins. Therefore, the analysis of DNA complexes with myeloperoxidase (MPO)
Cristina de Diego et al.
Respiratory research, 25(1), 48-48 (2024-01-20)
Neutrophil extracellular traps (NETs) have repeatedly been related to COVID-19 severity and mortality. However, there is no consensus on their quantification, and there are scarce data on their evolution during the disease. We studied circulating NET markers in patients with
Tina Uroda et al.
Nature protocols, 15(6), 2107-2139 (2020-05-27)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are recently discovered transcripts that regulate vital cellular processes, such as cellular differentiation and DNA replication, and are crucially connected to diseases. Although the 3D structures of lncRNAs are key determinants of their function, the unprecedented