07-473-AF488
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
H3K4me3, Histone H3 (trimethyl Lys4), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys4 )
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated version of this antibody has been shown to work in ChIP, DB, WB, ChIP-seq.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2