The immunogen for this antibody is N-terminal His-tag fusion protein corresponding to residues 932-1043 of rat K+/Cl- Cotransporter (KCC2)
07-432
Anticorpo anti-cotrasportatore K+/Cl- (KCC2)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5
Scegli un formato
CHF 526.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 526.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, canine, dog
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Slc12A5(485905)
rat ... Slc12A5(171373)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
un laboratorio indipendente ha riportato che una diluizione 1:200 di questo anticorpo ha rilevato il cotrasportatore K+/Cl- (KCC2) in cellule MDCK (Madin Darby Canine Kidney).
Canali & pompe ioniche
Qualità
Analisi con metodica Western blotting: concentrazioni di 1,0 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato il cotrasportatore K+/Cl- (KCC2) in preparazioni di membrane cerebrali di ratto.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore prima di togliere il tappo.
Raccomandazioni per la manipolazione: Dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
preparazione di membrane di cervello di ratto.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
-
What is the epitope of the protein recognized by the antibody.
1 answer-