07-1364
Anti-ECT2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
epithelial cell transforming sequence 2 oncogene, Epithelial cell-transforming sequence 2 oncogene, protein ECT2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
pig, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ECT2(1894)
Descrizione generale
Specificità
C-terminus.
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
G-proteins
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory on Heya8 cells. (Der Channing, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, [email protected])
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ECT2 on 10 µg of A549 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A549 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1