07-104
Anti-IGF2 mRNA-binding protein 3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
IGF II mRNA binding protein 3, IGF-II mRNA-binding protein 3, IGF2 mRNA-binding protein 3, KH domain containing protein overexpressed in cancer, KH domain-containing protein overexpressed in cancer, VICKZ family member 3, insulin-like growth factor 2 mRN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, canine
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF2BP3(10643)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGF2 mRNA-binding protein 3 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Hek293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1