07-294-I
Anti-phospho-GluR2 (Ser880)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rabbit, rat
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Glutamate receptor 2 phosphorylated on Serine 880 in untreated Rat brain microsomal preparations, but not in preparations treated with Lambda phosphatase.
Proprietà fisiche