05-986
Anti-JNK2 Antibody
Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-JNK-55, Anti-JNK2, Anti-JNK2A, Anti-JNK2ALPHA, Anti-JNK2B, Anti-JNK2BETA, Anti-PRKM9, Anti-SAPK, Anti-SAPK1a, Anti-p54a, Anti-p54aSAPK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK9(5601)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2