05-855R
Anti-GluR1 Antibody, Recombinant, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-GluA1, Anti-GluR-1, Anti-GluR-A, Anti-GluR-K1, Anti-GluR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Specificità
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain microsomal lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1