05-799
Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10
ascites fluid, clone 11A5-B10, Upstate®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11A5-B10, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità