Documenti fondamentali
05-769
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SAP
Scegli un formato
200 μG
CHF 371.00
CHF 371.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1515
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
CHF 371.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 371.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1515
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anti-Integrin β3 (CD61) Antibody, clone SAP, clone SAP, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SAP, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB3(3690)
Specificità
Integrin β3
Immunogeno
Human platelet membrane fractions
Applicazioni
Anti-Integrin β3 (CD61) Antibody, clone SAP detects level of Integrin β3 (CD61) & has been published & validated for use in WB, IC, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Qualità
routinely evaluated by immunocytochemistry
Descrizione del bersaglio
Mr ~115kDa
Linkage
Replaces: 04-1060
Stato fisico
0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, and 0.05% sodium azide.
Format: Purified
Protein G Purified
Stoccaggio e stabilità
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Risultati analitici
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Altre note
Due to license agreement restrictions, this product cannot be purchased for resale.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Integrin alpha v beta 3 as a therapeutic target for blocking tumor-induced angiogenesis.
Kumar, C Chandra
Current Drug Targets, 4, 123-131 (2003)
Anti-integrin therapy.
Hamm, Christian W
Annual Review of Medicine, 54, 425-435 (2003)
Constanza Garcia-Keller et al.
Biological psychiatry, 86(5), 377-387 (2019-05-28)
Cue-induced relapse to drug use is a primary symptom of cocaine addiction. Cue-induced transient excitatory synaptic potentiation (t-SP) induced in the nucleus accumbens mediates cued cocaine seeking in rat models of relapse. Cue-induced t-SP depends on extracellular signaling by matrix