Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
05-649
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Chk2, clone 7
clone 7, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), checkpoint-like protein CHK2, protein kinase CHK2, serine/threonine-protein kinase CHK2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHEK2(11200)
Descrizione generale
Il gene oncosoppressore p53 contiene numerosi segnali che controllano la vite a la morte cellulare. Recentemente sono state scoperte diverse nuove molecole coinvolte nella via di segnalazione del gene p53, tra le quali Chk2, p53R2, p53AIP1, Noxa, PIDD e PID/MTA2. La chinasi di checkpoint Chk2 è l′omologa mammifera dell′enzima di lievito Cds1/Rad53. In risposta al danno del DNA, la chinasi di checkpoint ATM fosforila, attivandola, la Chk2 che a sua volta fosforila e attiva la p53. Chk2 funge, quindi, da effettore a valle della ATM mediando l′attivazione della p53. Chk2 fosforila e attiva anche BRCA1, il prodotto di un gene oncosoppressore la cui forma mutata aumenta sensibilmente il rischio di sviluppare cancro ovarico e della mammella.
Specificità
Chk2
Non sono stati testati altri antigeni.
Prevista reattività crociata con il ratto sulla base di omologia di sequenza.
Immunogeno
Miscela di due proteine di fusione con tag GST, corrispondenti ai residui 1-223 e 217-543 della Chk2 umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione: un laboratorio indipendente ha riferito che un lotto passato di questo anticorpo ha immunoprecipitato la proteina Chk2 da cellule HeLa.
Immunocitochimica: è stato riferito da un laboratorio indipendente che un lotto passato di questo anticorpo ha rivelato la proteina Chk2 da cellule HeLa.
Saggio immunocitochimico: una diluizione 1:1000 di un lotto rappresentativo ha rivelato la proteina Chk2 in cellule HeLa.
L'anticorpo anti-Chk2, clone 7 è un anticorpo monoclonale di topo finalizzato alla rivelazione della Chk2, nota anche come CHK2 di checkpoint omologa (S. pombe), serina/treonina-protein chinasi CHK2; l′anticorpo è stato convalidato per l′impiego in WB, IP, ICC.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione e riparazione del DNA.
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su cellule Jurkat, HeLa, 3T3/A31 o A431 lisate in tampone per RIPA.
Saggio mediante Western Blotting: il lotto in esame a una concentrazione compresa tra 0,1 e 1 μg/mL ha permesso di rivelare la proteina Chk2 in lisati ottenuti da cellule Jurkat in tampone per RIPA. Con un lotto passato si è rivelata la Chk2 in lisati di cellule HeLa, 3T3/A31 e A431.
Descrizione del bersaglio
67 kDa
Linkage
Sostituisce: MABE491
Stato fisico
Cromatografia con proteina G
Formato: purificata
IgG1 di topo purificate con proteina G in tampone contenente Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M, con azoturo di sodio allo 0,035% e glicerolo al 30%. Liquido a -20 °C.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-303, lisato di cellule Jurkat.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffrey M Sifford et al.
Journal of virology, 90(5), 2571-2585 (2015-12-18)
Tumor suppressor p53 is activated in response to numerous cellular stresses, including viral infection. However, whether murine gammaherpesvirus 68 (MHV68) provokes p53 during the lytic replication cycle has not been extensively evaluated. Here, we demonstrate that MHV68 lytic infection induces
X Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 276(4), 2971-2974 (2000-10-29)
The integrity of the DNA damage response pathway is essential for prevention of neoplastic transformation. Several proteins involved in this pathway including p53, BRCA1, and ATM are frequently mutated in human cancer. Checkpoint kinase 2 (Chk2) is a DNA damage-activated
Kazumasa Yoshida et al.
Journal of cell science, 123(Pt 2), 225-235 (2010-01-06)
CDC6, a replication licensing protein, is partially exported to the cytoplasm in human cells through phosphorylation by Cdk during S phase, but a significant proportion remains in the nucleus. We report here that human CDC6 physically interacts with ATR, a
Monica Ceccon et al.
Oncogene, 35(29), 3854-3865 (2015-12-15)
Most of the anaplastic large-cell lymphoma (ALCL) cases carry the t(2;5; p23;q35) that produces the fusion protein NPM-ALK (nucleophosmin-anaplastic lymphoma kinase). NPM-ALK-deregulated kinase activity drives several pathways that support malignant transformation of lymphoma cells. We found that in ALK-rearranged ALCL
Richard O Adeyemi et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001141-e1001141 (2010-10-16)
Infection by DNA viruses can elicit DNA damage responses (DDRs) in host cells. In some cases the DDR presents a block to viral replication that must be overcome, and in other cases the infecting agent exploits the DDR to facilitate