05-421-AF488
Anti-PP2A, C subunit Antibody, clone 1D6, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1D6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform, PP2A-alpha, PP2Ac, PP2Calpha, Replication protein C, RP-C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Reattività contro le specie
Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2CA(5515)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-421) is shown to be suitable also for immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PP2A in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2