Documenti fondamentali
933155
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Alum Mount, Slotted Head, H 6 mm
Sinonimo/i:
SEM stub
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Altezza
6 mm
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
It is used as a substrate to mount samples for Scanning Electron Microscopy (SEM)
Caratteristiche e vantaggi
Tapered end pin.
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
Confezionamento
1EA = 50 mounts/pk
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. IS this mount compatible for TESCAN table top SEM?
    1 answer
    1. Contact the instrument manufacturer to determine the compatibility of the SEM mount with the device. The dimensions for this product are slotted head ½" diameter (12.7 mm), pin ⅛" diameter (3.1 mm), and 6 mm height.
      Helpful?
  2. il prezzo è di un singolo stub? inoltre avete anche il biadesivo conduttivo per fissare i campioni? grazie
    1 answer
    1. The 1EA pack size includes 50 SEM mounts. Unfortunately, SEM conductive tape is not currently offered.