Documenti fondamentali
SAB3500343
Sigma-Aldrich
Anti-Bax antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Bax
Scegli un formato
100 μG
CHF 478.00
CHF 478.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1103
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 478.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 478.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1103
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAX(581)
Descrizione generale
BCL2 associated X, apoptosis regulator (BAX) is a proapoptotic protein of the B-cell lymphoma 2 (BCL2) protein family. The gene encoding it is localized on human chromosome 19q13.33.
Immunogeno
Bax antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human Bax.
Applicazioni
Anti-Bax antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Azioni biochim/fisiol
BCL2 associated X, apoptosis regulator (BAX) forms a heterodimer with B-cell lymphoma 2 (BCL2) and functions as an apoptotic activator. BAX interacts with and increases the opening of the mitochondrial voltage-dependent anion channel (VDAC), which leads to the loss in the mitochondrial membrane potential and the release of cytochrome c. The expression of BAX gene is regulated by the tumor suppressor p53 and BAX has been shown to be involved in p53-mediated apoptosis.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500343.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bcl-2 family proteins and cancer
K W Yip
Oncogene (2008)
Wnt signal transduction pathway and apoptosis: a review
Nives Pecina-Slaus
Cancer Cell International (2010)
HspB8 mediates neuroprotection against OGD/R in N2A cells through the phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway
Zhiping Hu
Brain Research (2016)
Voltage-Dependent Anion Channel 1(VDAC1) Participates the Apoptosis of the Mitochondrial Dysfunction in Desminopathy
Huanyin Li
PLoS ONE (2016)
Jiajun Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(6), 435-435 (2022-05-25)
Unveiling the mechanism of miR-122-5p in the mediation of forkhead box O3 (FOXO3) in regards to cochlear hair cell damage provides an effective solution for the treatment of ear hearing disorders. An oxidative stress model using a mouse cochlear hair