04-1545
Anti-RARα Antibody, clone 9α-9A6
ascites fluid, clone 9α-9A6, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear receptor subfamily 1 group B member 1, Retinoic acid receptor, alpha polypeptide, nucleophosmin-retinoic acid receptor alpha fusion protein, NPM-RAR long form, retinoic acid receptor, alpha
Scegli un formato
CHF 360.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 360.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9α-9A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RARA(5914)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected RARα on 10 µg of HL60 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HL60 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato