Documenti fondamentali
V-066
Supelco
Retinol-13C3 solution
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C17H30O
Peso molecolare:
3723.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Note legali
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)