Documenti fondamentali
P-036
Supelco
(R,R)-(-)-Pseudoephedrine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(1R,2R)-(-)-Pseudoephedrine
Scegli un formato
1 ML
CHF 25.70
CHF 25.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 25.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 25.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Descrizione generale
Pseudoephedrine, a phenethylamine analog, is used as a decongestant in over-the-counter cough and cold preparations such as Sudafed, Claritin-D, and MucinexD. Pseudoephedrine is a reagent in illegal methamphetamine production and is used by athletes as a performance enhancing drug. This Snap-N-Spike® standard is suitable for LC/MS or GC/MS pseudoephedrine testing applications in forensic analysis, urine drug testing, clinical toxicology and sports testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)