P-079
(±)-Phenylephrine-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(+\-)-Phenylephrine-D3 hydrochloride solution
About This Item
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i1D3;
OCYSGIYOVXAGKQ-NIIDSAIPSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup