NMID869
1-Phenyl-2-nitropropene
NMI Australia
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)