Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 448.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tributyl acetylcitrate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.445
density
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
InChI key
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| density 1.043 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.05 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.136 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.445 | refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributyl citrate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?