Documenti fondamentali
Z190403
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement Head only
Scegli un formato
1 EA
CHF 127.00
CHF 127.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 127.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 127.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Rubber cork
Confezionamento
pack of 1
Descrizione generale
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3